Merck
W222801
Sigma-Aldrich
酢酸カルシウム 水和物
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3COO)2Ca · xH2O
CAS番号:
分子量:
158.17 (anhydrous basis)
FEMA番号:
2228
Beilstein:
3692527
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
アッセイ
99%
SMILES記法
O.CC(=O)O[Ca]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Ca.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI Key
XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W222801-VAR:
W222801-BULK:
W222801-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1