Merck
W221811
Sigma-Aldrich
イソ吉草酸ブチル
natural, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2COO(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
158.24
FEMA番号:
2218
Beilstein:
1752803
EC Number:
欧州評議会番号:
444
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.449
NACRES:
NA.21
グレード
FG
Fragrance grade
Kosher
natural
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.409 (lit.)
bp
175 °C (lit.)
密度
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
apple; green; fruity; peach; pineapple; sweet
SMILES記法
CCCCOC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-5-6-11-9(10)7-8(2)3/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
AYWJSCLAAPJZEF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
143.6 °F - closed cup
引火点(℃)
62 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W221811-BULK-K:
W221811-VAR-K:
W221811-1KG-K:4548173363516
W221811-5KG-K:4548173363523
W221811-100G-K:4548173363509
W221811-SAMPLE-K:
試験成績書(COA)