Merck
W218901
Sigma-Aldrich
イソ酪酸イソブチル
≥97%
別名:
2-Methylpropyl 2-methylpropanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCO2CH2CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
144.21
FEMA番号:
2189
Beilstein:
1701355
EC Number:
欧州評議会番号:
292
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.417
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Kosher
法規制遵守
FDA 21 CFR 172.515
蒸気圧
1 mmHg ( 39.9 °C)
アッセイ
≥97%
自己発火温度
810 °F
屈折率
n20/D 1.398 (lit.)
bp
145-152 °C (lit.)
mp
−81 °C (lit.)
密度
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
ethereal; fruity
SMILES記法
CC(C)COC(=O)C(C)C
InChI
1S/C8H16O2/c1-6(2)5-10-8(9)7(3)4/h6-7H,5H2,1-4H3
InChI Key
RXGUIWHIADMCFC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
免責事項
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W218901-VAR-K:
W218901-1KG:
W218901-SAMPLE:
W218901-BULK-K:
W218901-SAMPLE-K:
W218901-1KG-K:4548173967271
W218901-9KG-K:
W218901-9KG:
W218901-4KG-K:4548173967288
W218901-4KG:
試験成績書(COA)