Merck
W207918
Sigma-Aldrich
N-Amyl octanoate
≥98%, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)6CO2(CH2)4CH3
CAS番号:
分子量:
214.34
FEMA番号:
2079
EC Number:
欧州評議会番号:
393
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.112
製品W207918は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.4270 (lit.)
bp
260 °C (lit.)
密度
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
floral; sweet; wine-like
SMILES記法
CCCCCCCC(=O)OCCCCC
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-5-7-8-9-11-13(14)15-12-10-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChI Key
GJWGZSBNFSBUPX-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W207918-9KG:
W207918-SAMPLE:
W207918-1KG:4548173966601
W207918-VAR:
W207918-4KG:
W207918-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)