Merck
W203904
Sigma-Aldrich
Allyl phenylacetate
≥99%, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2CO2CH2CH=CH2
CAS番号:
分子量:
176.21
FEMA番号:
2039
EC Number:
欧州評議会番号:
2162
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.790
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
グレード
FG
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.508 (lit.)
bp
239-240 °C (lit.)
密度
1.037 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
honey; sweet
SMILES記法
C=CCOC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O2/c1-2-8-13-11(12)9-10-6-4-3-5-7-10/h2-7H,1,8-9H2
InChI Key
ZCDYAMJXVAUTIM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W203904-1KG:4548173966335
W203904-100G:4548173966328
W203904-SAMPLE:
W203904-5KG:
W203904-VAR:
W203904-25G:
W203904-BULK:
試験成績書(COA)