蒸気密度
3.76 (vs air)
蒸気圧
10.2 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
99%
自己発火温度
517 °F
含みます
25-200 ppm p-tert-butylcatechol as inhibitor
屈折率
n20/D 1.463 (lit.)
bp
126-127 °C (lit.)
mp
−101 °C (lit.)
密度
0.831 g/mL at 20 °C
0.832 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C=CC1CCC=CC1
InChI
1S/C8H12/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-4,8H,1,5-7H2
InChI Key
BBDKZWKEPDTENS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
60.8 °F - closed cup
引火点(℃)
16 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V2208-100ML:
V2208-5ML:
V2208-5L:
V2208-VAR:
V2208-500G:
V2208-BULK:
V2208-500ML:
V2208-PZ:
試験成績書(COA)