安全性情報
THSD2141
ThalesNano MidiCart触媒カートリッジシステム
L × diam. 116 mm × 9.2 mm, 5% Pd/C
別名:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103817
NACRES:
NB.51
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
ThalesNano THS D2141
L ×直径
116 mm × 9.2 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
MiDiCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube MidiCart reactors.
法的情報
MidiCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
THSD2141-BULK:
THSD2141-VAR:
THSD2141-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)