Merck
THS04139
ThalesNano CatCart®触媒カートリッジシステム、70 mm L
Pd black
別名:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
60104500
NACRES:
NB.51
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
ThalesNano THS 04139
直径
4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
CatCartは、Thalesnano H-Cube反応器のみでの使用に適しています。
法的情報
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3