Merck
TEM-LC200-NI-150
Sigma-Aldrich
Lacey Carbon Supported Nickel Grid
size 200 mesh, hole size 150 μm , Average, box of 25
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
包装
box of 25
穴サイズ
150 μm , Average
サイズ
200 mesh
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Lacey Carbon Supported Grid: Nickel Grid, 200 mesh. Average hole size is 150 micron. This carbon coated film on a broken pattern consists of woven-mesh-like openings of different sizes and shapes. This type of pattern provides support but does not interfere when observing specimen sections.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)