Merck
TEM-LC200CU150
Sigma-Aldrich
Lacey Carbon Supported Copper Grids
size 200 mesh, size 150 nm , hole size, box of 25 ×
別名:
Lacey/ Carbon Film - Cu, 200 mesh 150 micron, 25pk
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
MA.24
製品TEM-LC200CU150は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
包装
box of 25 ×
サイズ
150 nm , hole size
200 mesh
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Lacey carbon film supported TEM grids. This carbon coating consists of woven-mesh-like openings of different sizes and shapes. This type of pattern provides support but does not interfere when observing specimen sections.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)