Merck
TEM-FFT200CUUL
Sigma-Aldrich
Ultrathin Formvar Supported Copper Thin Bar Square Mesh
size 200 mesh, box of 50
別名:
FORMVAR THIN BAR SQUARE MESH - CU 200 MESH UL 50/BX
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
MA.24
包装
box of 50
サイズ
200 mesh
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A 5-6 nm thin film of pure formvar resin supported thin bar square mesh grids. Copper grid, 200 mesh.