Merck
TEM-FCF400AUUA
Sigma-Aldrich
Ultrathin Formvar/Carbon Supported Gold Square Mesh
size 400 mesh, box of 50
別名:
FORMVAR/CARBON MESH - AU 400 MESH UA 50/BX
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
MA.24
製品TEM-FCF400AUUAは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
包装
box of 50
サイズ
400 mesh
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ultrathin 5-6nm Formvar and 1nm Carbon Supported Square Mesh Grids: Gold Grid, 400 mesh. A formvar coated grid, stabilized with evaporated carbon film. This type of coating is excellent for specimen support, especially for ultra thin sections.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)