Merck
TEM-CFLF135-AU-25
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Gold London Finder LF135 Grids
box of 25
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
MA.24
包装
box of 25
詳細
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported London finder (LF135) grids. Gold grid. Carbon film show better electrical and heat conduction in the electron beam. London finder grids are locator grids with reference/index on the grid.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)