Merck
TEM-CF200-NI-TH
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Nickel Square Mesh
Thick, size 200 mesh, box of 50
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
MA.24
製品TEM-CF200-NI-THは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
包装
box of 50
サイズ
200 mesh
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A 10 nm thick film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Nickel grid, 200 mesh.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)