Merck
TEM-CF200F1-AU-TH
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Gold Gilder Finder F1 Grids
Thick, size 200 mesh, box of 50
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
MA.24
製品TEM-CF200F1-AU-THは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
包装
box of 50
サイズ
200 mesh
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A 10 nm thick film of pure carbon supported glider finder (F1) grids. Gold grid, 200 mesh. Gilder finder grids are locator grids with reference/index on the grid: 3.05mm diameter, 0.7 mil (18μm) thickness. F1 type of design has thick bars dividing regions into 6 thin bar areas, which are identified by a numeric system.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)