Merck
TEM-7596407
Sigma-Aldrich
OMNI Probe Copper 3-Post Lift-Out Grid
pack of 100 (per vial)
別名:
Omniprobe Lift-Out Grid, 3-Post, Side Access, CU
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
MA.24
包装
pack of 100 (per vial)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3 post copper lift-out grids, 35 micron thick with 1 edge lower for easy access.
包装
Packaged in glass vials.