Merck
Z362727
Sigma-Aldrich
Nalgene® polycarbonate Erlenmeyer flask
capacity 125 mL
別名:
円錐フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
eCl@ss:
32040501
NACRES:
NB.43
物質
flat bottom
polycarbonate
wide-neck
ジョイント
joint stopper5
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Stoppers
without cap
包装
pack of 12
case of 24
メーカー/製品名
Nalgene 4103-0125
キャパシティ
125 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Autoclavable; however, repeated autoclaving may cause some loss of mechanical strength.
その他情報
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries