包装
pack of 50 ×
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This 1.5mm square, 300 mesh grid is made from copper, supported by lacey carbon, and is for use with Fischione tomography specimen holders. The size allows for further tilt in TEMs with small pole piece holes. An identification mark and the square shape give easy reference when rotated past 90°.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)