Merck
TEM-71166-40
Sigma-Aldrich
Cryo Grid Box
w/Pin Type Lid for FEI Vitrobot
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
MA.24
製品TEM-71166-40は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This specimen grid boxe is for storing or transferring cryogenic TEM specimen grids. Box fits the FEI Vitrobot, comes with pin-type lid, round
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)