Merck
T9627
Sigma-Aldrich
2-Tetradecanol
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)11CH(OH)CH3
CAS番号:
分子量:
214.39
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
35-36 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCC(C)O
InChI
1S/C14H30O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(2)15/h14-15H,3-13H2,1-2H3
InChI Key
BRGJIIMZXMWMCC-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T9627-1G:
T9627-5G:
T9627-VAR:
T9627-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Fumikazu Takahashi et al.
FEMS yeast research, 19(2) (2019-02-13)
The yeast Starmerella bombicola NBRC10243 is an excellent producer of sophorolipids, which are among the most useful biosurfactants. The primary alcoholic metabolic pathway of S. bombicola has been elucidated using alcohol oxidase FAO1, but the secondary alcohol metabolic pathway remains