Merck
T40207
Sigma-Aldrich
o-Tolylhydrazine hydrochloride hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4NHNH2·HCl·xH2O
CAS番号:
分子量:
158.63 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
mp
187-190 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O.Cl.Cc1ccccc1NN
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T40207-10G:
T40207-50G:
T40207-1G:
T40207-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)