Merck
T215384
(6'R,6A'R)-6'-ALLYL-5',5'-DIMETHYL-3'-(VINYLOXYMETHYL)-4',5',6',6A'-TETRAHYDRO-1'H-SPIRO[[1,3]DIOXOLANE-2,2'-PENTALENE]
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C18H26O3
CAS番号:
分子量:
290.406
MDL番号: