Merck
T2032
Sigma-Aldrich
Potassium D-tartrate monobasic
別名:
D-(−)-Tartaric acid monopotassium salt, D-2,3-Dihydroxybutanedioic acid monopotassium salt, Potassium hydrogen D-tartrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H5KO6
CAS番号:
分子量:
188.18
Beilstein:
6119984
MDL番号:
UNSPSCコード:
51113400
PubChem Substance ID:
SMILES記法
[K+].O[C@@H]([C@H](O)C([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6.K/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1/t1-,2-;/m0./s1
InChI Key
KYKNRZGSIGMXFH-YGEZSCCGSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Primary standard buffer.
その他情報
非天然型異性体
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dawson, R.M.C.
Data for Biochemical Research, 421-421 (1986)