Merck
SYNS740100
Synthware sublimation apparatus, complete
100 mL, complete
別名:
Synthware S740100, sublimator
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥75,780
¥75,780
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥75,780
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.51
¥75,780
Check Cart for Availability
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware S740100
キャパシティ
100 mL
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Two-piece grease-free sublimer with a flat bottom to enable heating on a hot plate stirrer. Condenser has a large top opening for use with dry ice/acetone or liquid nitrogen. Connection between the flask and condenser is made with a flat O-ring joint permitting parts to be gently separated for maximum product recovery. The capacity listed is that below the bottom of the cold finger. Vacuum control is provided by a 0-8mm high vacuum valve. Complete apparatus consists of the condenser, flask, Viton® O-ring
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)