Merck
SYNS521000
Synthware storage flask with #15 o-ring joint and high vacuum valve
capacity 1,000 mL
別名:
Synthware S521000
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥20,720
¥20,720
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥20,720
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.51
¥20,720
Check Cart for Availability
物質
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware S521000
キャパシティ
1,000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Flask has a #15 O-ring joint on the sidearm and a high vacuum valve to control gas or liquid flow into the vessel. Supplied complete with one #116 Viton® O-ring.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)