Merck
SYNS341750
Synthware high vacuum oblique glass stopcock
bore size 4 mm, plug size 17.35/50
別名:
Synthware S341750
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥18,660
¥18,660
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥18,660
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
¥18,660
Check Cart for Availability
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware S341750
穴サイズ
4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Precision ground with corresponding numbers on the barrel and plug. Lower vacuum chamber is evacuated via a separate 2 mm hole in the plug which is not in the line of flow.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)