Merck
SYNF901450H
Synthware pear-shaped Schlenk flask with stopcock
capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/20
別名:
Synthware F901450H, modified Schlenk reaction flask
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥13,300
¥13,300
出荷予定日2025年4月18日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥13,300
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.51
¥13,300
出荷予定日2025年4月18日
物質
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
ジョイント
joint: ST/NS14/20
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F901450H
キャパシティ
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A suffix of G indicates a glass stopcock, H indicates a high-vacuum valve, no letter suffix indicates a PTFE Stopcock.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)