Merck
SYNF794000
Synthware modified evaporation flask
capacity 1000 mL, neck joint: ST/NS 24/40
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥17,630
¥17,630
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥17,630
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.51
¥17,630
Check Cart for Availability
物質
glass flask
round bottom flask
ジョイント
joint: ST/NS neck24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F794000
キャパシティ
1000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Low profile design sits upright on bench and also provides for easy product access with a spatula. The unique flask shape is excellent for the controlled evaporation of foaming solvents such as toluene or xylene on a rotary evaporator
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)