Merck
SYNF773030C
Synthware Gooch low form crucible
30 mL, frit O.D. 30 mm, porosity: coarse
別名:
Synthware F773030C, Gooch filter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122200
NACRES:
NB.51
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F773030C
フリット外径
30 mm
キャパシティ
30 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
BRAND® filter crucible borosilicate glass, capacity 30 mL, 1 D 1
BR458021
BRAND® filter crucible