Merck
SYNF641960
Synthware pressure equalizing funnel with high vacuum valve
60 mL, joint: ST/NS 19/22, valve size 0-4 mm
別名:
Synthware F641960, addition funnel
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥30,310
¥30,310
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥30,310
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.51
¥30,310
Check Cart for Availability
ジョイント
joint: ST/NS19/22
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F641960
キャパシティ
60 mL
60 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
With PTFE extended tip valve for semi-needle valve adjustment.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)