Merck
SYNF30242L
Synthware single-neck round-bottom flask
2000 mL, joint: ST/NS 24/40
別名:
Synthware F30242L, glass round flask
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥16,810
¥16,810
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥16,810
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.51
¥16,810
Check Cart for Availability
物質
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
ジョイント
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F30242L
キャパシティ
2,000 mL
2000 mL
2000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)