Merck
SYNF291275
Synthware solvent addition funnel
top diam. 75 mm
別名:
Synthware F291275, glass funnel
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥8,423
¥8,423
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥8,423
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.51
¥8,423
Check Cart for Availability
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F291275
上部直径
75 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Design of funnel permits addition of solvents to flash chromatography columns without disturbing the silica-gel/packing layer. Lower end of the funnel is closed and the stem has a series of small holes through which the solvent drains. Top of the funnel is 90mm in diameter with the stem size as listed.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)