Merck
SYNF272025M
Synthware fritted gas dispersion tube with 15 degree angle
disc diam. 20 mm, porosity: medium, stem O.D. × L 8 mm × 150 mm
別名:
Synthware F272025M, glass gas dispersion tube,
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥8,423
¥8,423
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥8,423
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
¥8,423
Check Cart for Availability
物質
colorless tube
glass tube
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F272025M
ディスク直径
20 mm
ステム外径 × L
8 mm × 150 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The 15° angle permits tube to be inserted into vessels where a large opening is not available. Stem is 8 mm O.D. × 150 mm length, XC stands for extra coarse porosity.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)