Merck
SYNF149100
Synthware round bottom flask with threaded side inlet
capacity 100 mL, joint: ST/NS 19/20
別名:
Synthware F149100, side arm flask, flask with side arm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥9,176
¥9,176
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥9,176
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.51
¥9,176
Check Cart for Availability
物質
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
ジョイント
joint: ST/NS19/20
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F149100
キャパシティ
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
With a threaded side port for insertion of thermometer or bleed tubes, having an O.D. between 5 mm and 7.5 mm. Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)