Merck
SYNF141250
Synthware round bottom flask with threaded side inlet
capacity 250 mL, joint: ST/NS 14/20
別名:
Synthware F141250, round bottom flask with side arm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥10,410
¥10,410
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥10,410
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.51
¥10,410
Check Cart for Availability
物質
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
ジョイント
joint: ST/NS14/20
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F141250
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
With a threaded side port for insertion of thermometer or bleed tubes, having an O.D. between 5 mm and 7.5 mm. Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)