Merck
SYNF111900L
Synthware Dewar flask, tall form with metal housing
flask capacity 3500 mL, tall form with metal housing
別名:
Synthware F111900L
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥97,120
¥97,120
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥97,120
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.51
¥97,120
Check Cart for Availability
物質
aluminum flask
ジョイント
Joints neck (120)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F111900L
I.D. × depth
12 cm × 30.2 cm
フラスコ容量
3500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Dewar flask with weighted metal base for stability and with a full-length aluminum housing which extends to the top rim for added protection.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)