Merck
SYND222434
Synthware Abderhalden drying chamber
top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 24/40, chamber side joint: ST/NS 34/45
別名:
Synthware D222434
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥31,650
¥31,650
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥31,650
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.51
¥31,650
Check Cart for Availability
ジョイント
bottom joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS chamber34/45
top joint: ST/NS24/40
メーカー/製品名
D222434
関連するカテゴリー
詳細
Synthware Abderhalden drying chamber is designed for drying samples for elemental analysis. The sample is placed in a vial, which is then placed into the drying chamber. It operates under vacuum with gentle heat created by refluxing low boiling point solvents in the outer jacket.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)