Merck
SYNC204100
Synthware Liebig condenser with 8 mm OD hose connections
joint: ST/NS 24/40, jacket L 100 mm
別名:
Synthware C204100, Straight condenser
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥15,260
¥15,260
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥15,260
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
¥15,260
Check Cart for Availability
ジョイント
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware C204100
ジャケット長
100 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Synthware Liebig condenser features a 100 mm jacketed length for superior cooling efficiency. With standard taper outer joint at the top (24/40) and a lower inner drip tip joint. Made from durable borosilicate glass.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)