Merck
SYNC195324
Synthware chromatography column with with spherical joint and PTFE stopcock
joint: ST/NS 35/20, I.D. × L 26.0 mm × 457 mm
別名:
Synthware C195324, glass chromatograpy column
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥27,420
¥27,420
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥27,420
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
¥27,420
Check Cart for Availability
ジョイント
joint: ST/NS35/20
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware C195324
内径 × L
26.0 mm × 457 mm
適合性
suitable for chromatography
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Spherical joint used with pinch clamp makes quick and tight connection under pressure for flash chromatography. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)