Merck
SYNC184604
Synthware chromatography column with PTFE stopcock
top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 3.0 mm × 457 mm
別名:
Synthware C184604, glass chromatograpy column
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥32,170
¥32,170
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥32,170
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
¥32,170
Check Cart for Availability
ジョイント
joint: ST/NS top24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware C184604
内径 × L
3.0 mm × 457 mm
適合性
suitable for chromatography
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
General purpose column has a PTFE stopcock and a top outer joint. For flash chromatography. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
This product does not include coarse fritted disc.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)