Merck
SYNA871420
Synthware 75 degree angled drying tube
joint: ST/NS 14/20
別名:
Synthware A871420, glass drying tube, Drying tube 95° bent
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥5,134
¥5,134
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥5,134
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
¥5,134
Check Cart for Availability
物質
colorless tube
glass tube
ジョイント
joint: ST/NS14/20
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware A871420
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Angled at 75° to avoid desiccant contact with reactions.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)