Merck
SYNA462424
Synthware modified anti-splash adapter with fritted disc
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 24/40
別名:
Synthware A462424, Anti-splash adapter, splash head, bump trap
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥22,370
¥22,370
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥22,370
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.51
¥22,370
Check Cart for Availability
ジョイント
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware A462424
キャパシティ
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
With extra coarse fritted disc sealed above lower inner joint. Frit reduces foam overflow from being drawn into the condenser.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)