Merck
SYNA301410
Synthware gas inlet/outlet adapter
joint: ST/NS 14/10
別名:
Synthware A301410, inert gas adapter, vacuum adapter
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥2,949
¥2,949
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥2,949
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
¥2,949
Check Cart for Availability
ジョイント
joint: ST/NS14/10
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
A301410
関連するカテゴリー
詳細
Synthware gas inlet/outlet adapter is used to facilitate the introduction and removal of gases in various system. The joint is 14/10 and the hose connection is 8 mm O.D.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)