Merck
SYNA254024
Synthware enlarging adapter
top joint: ST/NS 40/50, bottom joint: ST/NS 24/40
別名:
Synthware A254024, glass connecting adapter
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥9,526
¥9,526
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥9,526
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.51
¥9,526
Check Cart for Availability
ジョイント
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top40/50
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware A254024
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Synthware enlarging adapter is used for connecting dissimilar standard taper joint sizes. The top joint (40/50) is larger that the bottom joint (24/40).
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)