Merck
SLWSST104
Pyrex® Stopcocks, plain arms
straight key bore, PTFE key, bore 4 mm , key
別名:
Pyrex, SciLabware SST104
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
製品SLWSST104は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
PTFE key
メーカー/製品名
SST104
SciLabware
4 mm , key
サイドアーム厚 × 外径
1.0 mm × 10 mm
栓直径
14.5 mm
上部直径
14 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Manufactured from borosilicate glass with PTFE keys for highest resistance to chemical attack
  • Barrels are highly polished and the keys are self lubricating, avoiding the need for stopcock grease
  • Keys are fully interchangeable and supplied complete with plastic screw thread retaining device
  • Made to a taper of 1:10 giving a combination of performance and ease of operation
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)