Merck
SLW4510/02
Pyrex® Quickfit(R) Polypropylene screwthread Connector
13 mm Screwthread Inlet and Outlet
別名:
Pyrex, SciLabware 4510/02
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12171500
NACRES:
NB.35
製品SLW4510/02は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
Viton® O-ring
polypropylene
メーカー/製品名
4510/02
SciLabware
詳細
These screwthread hose connectors are only for use with the QUICKFIT® and PYREX® glassware products. They do not fit DURAN® glass threads.
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
QUICKFIT is a registered trademark of DWK Life Sciences
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)