Merck
SLW4507/45D
Pyrex® Membrane screwcap, 0.2 um PTFE membrane, GL 45 screwthread
別名:
Pyrex, SciLabware 4507/45D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
製品SLW4507/45Dは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
PTFE membrane
polypropylene screw cap
メーカー/製品名
4507/45D
SciLabware
膜サイズ
0.2 μm
フィッティング
GL 45
詳細
  • Polypropylene screwcap with integral 0.2 um PTFE membrane
  • Gas permeable membrane permits pressure equalisation allowing glassware to be sterilised using an autoclave with the screwcap fastened
  • Provides a tight seal that prevents the ingress of liquids or solids
  • Ideal for aerobic microbiology and cell culture
  • Suitable for storage and transport of gas generating media
  • Autoclavable
  • Temperature resistant to 140 deg. C
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)