Merck
SLW3830/06M
Pyrex® Gas distribution tubes
porosity grade 3
別名:
Pyrex, SciLabware 3830/06M
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
製品SLW3830/06Mは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
borosilicate glass tube
colorless tube
無菌性
non-sterile
特徴
graduations: no
メーカー/製品名
SciLabware 3830/06M
シンブル外径
15 mm
チューブ直径
8 mm
ポアサイズ
grade 3 porosity
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Ideal for the dispersion of gas in liquids
  • Borosilicate glass tube with sintered thimble
  • Choice of thimble porosities to achieve optimum gas bubble size
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)