Merck
SLW3760/02
Pyrex® Filter funnel cylindrical, with sintered glass disc
130 mL, disc diam. 30 mm, pore size grade 1
別名:
Pyrex, SciLabware 3760/02
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
メーカー/製品名
3760/02
SciLabware
H
300 mm
本体 外径
34 mm
キャパシティ
130 mL
130 mL
ディスク直径
30 mm
フィルタ直径
30 mm
ポアサイズ
grade 1
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Ideal for filtering precipitates
  • 3770 series 20 mm diameter sintered discs
  • 3760 series 30 mm diameter sintered discs
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)