Merck
SLW3295/24ASWC
Pyrex® Burettes, class AS works certified with PTFE key
25 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 3295/24ASWC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121808
NACRES:
NB.43
製品SLW3295/24ASWCは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
PTFE key
特徴
graduations 0.10 mL
メーカー/製品名
3295/24ASWC
SciLabware
L
620 mm
キャパシティ
25 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Complies with ISO 385 and DIN 12700
  • With automatic zero facility
  • White enamel graduations
  • 1.5mm bore PTFE key stopcock
  • Burettes and accessories should be ordered separately
  • Burettes manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
Simple operation
  • To fill burette apply a slight positive pressure to lower side-arm
  • To set zero, release pressure to allow excess liquid to siphon back into the bottle
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)